Documenti fondamentali
ENAH31551707
Enamine
3-(piperazin-1-yl)oxolan-2-one dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-(piperazin-1-yl)dihydrofuran-2(3H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c11-8-7(1-6-12-8)10-4-2-9-3-5-10;;/h7,9H,1-6H2;2*1H
InChI
YJKGQCYIYRLULZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1222960
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1222960
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)