Documenti fondamentali
ENAH315516B7
Enamine
5-bromo-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-316541-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-316541-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-8-5-11-9(12-6-8)7-1-3-13-4-2-7/h5-7H,1-4H2
InChI
AWFXDMOFRNSISC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)