Documenti fondamentali
ENAH31551634
Enamine
2-(adamantan-1-yl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.41
Numero MDL:
Punto di fusione
194-195
Iupac Name
2-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H27NO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)17-7-10-4-11(8-17)6-12(5-10)9-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI
LJUATQZYDYSZPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071870
Melting Point
194-195
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071870