Documenti fondamentali
ENAH3155160B
Enamine
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-2-15-11(14)10(13)7-9(12)8-5-3-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI
AOYNIBGVQSISLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)