ENAH305251FC
Enamine
2-(1,3-dioxaindan-5-yl)prop-2-en-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Iupac Name
2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)prop-2-en-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-7(5-11)8-2-3-9-10(4-8)13-6-12-9/h2-4H,1,5-6,11H2
InChI
TTXFSIUGZYVZQJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1991824
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)