Documenti fondamentali
ENAH30522F4D
Enamine
5-(chloromethyl)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-(chloromethyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H,3H2
InChI
BLQFBMALAUWUSY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1982868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)