Documenti fondamentali
ENAH305068AE
Enamine
1-benzyl-2-ethenylpyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.28
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-vinylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-13-9-6-10-14(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h2-5,7-8,13H,1,6,9-11H2
InChI
HSOLVMTWTCTIMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)