Documenti fondamentali
ENAH304C176F
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)13(15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9,15H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI
OQJPYIXRWGSJOL-ZDUSSCGKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510767
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)