Documenti fondamentali
ENAH304C039C
Enamine
(1R)-1-[3-(difluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Numero MDL:
Iupac Name
(1R)-1-[3-(difluoromethyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-6(12)7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI
FJDSZADRDSXBSE-ZCFIWIBFSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)