Documenti fondamentali
ENAH304BC122
Enamine
3-(2-methylphenoxy)azetidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-methylphenoxy)azetidine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-9-6-11-7-9/h2-5,9,11H,6-7H2,1H3
InChI
CUEMUHHZSLOMTD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2000712
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)