Documenti fondamentali
ENAH3049C550
Enamine
sodium 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.15
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2S.Na/c7-6(8,9)5-4(13(11)12)2-1-3-10-5;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
ICOJCQMSRNTNNQ-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Na+]
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)