Documenti fondamentali
ENAH30489831
Enamine
ethyl 1-oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1-oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-12-9(11)8-10(13-8)6-4-3-5-7-10/h8H,2-7H2,1H3
InChI
MARQMDSVINDKRX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699761
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)