Documenti fondamentali
ENAH304897F3
Enamine
methyl 2-methyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-7(6(9)10-2)8(12-7)3-4-11-5-8/h3-5H2,1-2H3
InChI
UIBNHRZMLNAVER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699691
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)