Documenti fondamentali
ENAH3048951E
Enamine
5-cyclopropylpyrazin-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-cyclopropyl-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-7-4-8-6(3-9-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,9,10)
InChI
PPCSKFIBCLYDRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-698854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)