Documenti fondamentali
ENAH30485C1B
Enamine
2-[3-(chloromethyl)pentyl]thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.75
Numero MDL:
Iupac Name
2-[3-(chloromethyl)pentyl]thiophene
Inchi Code
1S/C10H15ClS/c1-2-9(8-11)5-6-10-4-3-7-12-10/h3-4,7,9H,2,5-6,8H2,1H3
InChI
ZFGMLKZOCNADQI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675010