ENAH30471A37
Enamine
4-(3-methylpiperidin-1-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-(3-methyl-1-piperidinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10-3-2-8-14(9-10)12-6-4-11(13)5-7-12/h4-7,10H,2-3,8-9,13H2,1H3
InChI
IKOVMWFMUDURMX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229866
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)