Documenti fondamentali
ENAH3046D6C3
Enamine
2-chloro-5-(2-formylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.68
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-2'-formyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-9(7-12(13)14(17)18)11-4-2-1-3-10(11)8-16/h1-8H,(H,17,18)
InChI
XPLXDQAOUPATME-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085835
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)