Documenti fondamentali
ENAH3046D6B5
Enamine
2-chloro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI
QYSJERLNZVWQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085821
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)