ENAH30469267
Enamine
2-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine-1-carbonyl]aniline
About This Item
Iupac Name
2-{[4-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-piperazinyl]carbonyl}phenylamine
Inchi Code
1S/C13H16F3N3O/c14-13(15,16)9-18-5-7-19(8-6-18)12(20)10-3-1-2-4-11(10)17/h1-4H,5-9,17H2
InChI
DSHPUEFSFVJHBA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)