Documenti fondamentali
ENAH3046530A
Enamine
N,2,3-trimethylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2,3-dimethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-7-5-4-6-9(10-3)8(7)2/h4-6,10H,1-3H3
InChI
BKGYPYOTCMXDGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)