Documenti fondamentali
ENAH30463BA0
Enamine
3-oxo-2H,3H-furo[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.69
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxo-2,3-dihydrofuro[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClNO4S/c12-18(15,16)9-4-7-8(14)5-17-11(7)10-6(9)2-1-3-13-10/h1-5,14H
InChI
VHXJMIHMRUCVRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)