ENAH3045D180
Enamine
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-3-11-9-5-4-7(2)6-8(9)10/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChI
PYJRYGGMMNMYNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)