Documenti fondamentali
ENAH3036845E
Enamine
1,1-difluorospiro[2.4]heptane-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.16
Numero MDL:
Iupac Name
1,1-difluorospiro[2.4]heptane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c9-8(10)4-7(8)2-1-5(3-7)6(11)12/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI
VVZUPHJLOSMAJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608223
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608223
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)