Documenti fondamentali
ENAH303683BC
Enamine
methyl N-(4-sulfamoylphenyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.24
Numero MDL:
Punto di fusione
231-232
Iupac Name
methyl 4-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI
JQWKTXIPRZXRJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Melting Point
231-232
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)