Documenti fondamentali
ENAH30368387
Enamine
3-(methylsulfanyl)cyclopentan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
SKU del venditore: EN300-1250603-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1250603-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C6H10OS/c1-8-6-3-2-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI
HNXDUCKJAPPFNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)