ENAH303682FF
Enamine
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1223344-100MG
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1223344-100MG
CHF 344.00
Iupac Name
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-8-4-10-11(6-8)5-7-2-1-3-7/h4,6-7H,1-3,5H2
InChI
MEGSJLMAKZPTTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223344
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)