ENAH3036817B
Enamine
2-amino-6-bromobenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6729074-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6729074-50MG
CHF 349.20
Punto di fusione
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)