Documenti fondamentali
ENAH303618BD
Enamine
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
SKU del venditore: EN300-6513121-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6513121-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-6-3-5-1-2-8(6,4-5)7(10)11;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
InChI
BQNYGAGSPGDVFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)