Documenti fondamentali
ENAH30361820
Enamine
methyl (2S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-6(2)5-7(9-3)8(10)11-4/h6-7H,5H2,1-2,4H3/t7-/m0/s1
InChI
ZWTPUHSQAWCFFP-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)