Documenti fondamentali
ENAH3035EC69
Enamine
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-6(5(10)8-7)3-9(2)4-6;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,10);1H
InChI
BMHBAEBQGHLZRU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)