Documenti fondamentali
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
SKU del venditore: EN300-6503940-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6503940-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
InChI
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Melting Point
163-164
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)