ENAH3035E77F
Enamine
4-(1H-imidazol-1-yl)-3-methylpyridine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6498460-100MG
CHF 318.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6498460-100MG
CHF 318.00
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)-3-methylpyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.2ClH/c1-8-6-10-3-2-9(8)12-5-4-11-7-12;;/h2-7H,1H3;2*1H
InChI
ASKPOVQYLPAKPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498460
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)