ENAH3035E77B
Enamine
4-chloro-2-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6498407-100MG
CHF 420.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6498407-100MG
CHF 420.70
Iupac Name
4-chloro-2-(5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C14H8ClF3N2O/c15-8-2-4-12(21)9(6-8)13-19-10-3-1-7(14(16,17)18)5-11(10)20-13/h1-6,21H,(H,19,20)
InChI
OEJGFWSDZMUOCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)