Documenti fondamentali
ENAH3035E778
Enamine
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
Iupac Name
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7NO3S2/c1-4-2-6(12(7,9)10)11-5(4)3-8/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI
AXRWQRLIKNISOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)