Documenti fondamentali
ENAH3035E69A
Enamine
1-chlorodifluoromethanesulfonyl-4-fluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.62
Numero MDL:
Iupac Name
1-((chlorodifluoromethyl)sulfonyl)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4ClF3O2S/c8-7(10,11)14(12,13)6-3-1-5(9)2-4-6/h1-4H
InChI
QRZIVEYRKDUZKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)