Documenti fondamentali
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 708.00
100 MG
CHF 913.40
250 MG
CHF 1’281.30
500 MG
CHF 1’993.70
1 G
CHF 2’544.90
2.5 G
CHF 4’944.70
5 G
CHF 7’293.80
10 G
CHF 10’790.80
SKU del venditore: EN300-6496921-50MG
CHF 708.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 708.00
100 MG
CHF 913.40
250 MG
CHF 1’281.30
500 MG
CHF 1’993.70
1 G
CHF 2’544.90
2.5 G
CHF 4’944.70
5 G
CHF 7’293.80
10 G
CHF 10’790.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6496921-50MG
CHF 708.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
InChI
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)