ENAH3035E445
Enamine
3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6495150-100MG
CHF 1’577.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6495150-100MG
CHF 1’577.70
Punto di fusione
110-112
Iupac Name
3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-(1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3
InChI
DGOAXBPOVUPPEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495150
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)