ENAH3035E3FC
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-carbohydrazide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F2N2O.ClH/c5-4(6)1-2(4)3(9)8-7;/h2H,1,7H2,(H,8,9);1H
InChI
OAMJQPYZZSOQFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492345
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492345
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)