Documenti fondamentali
ENAH3035E3A0
Enamine
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-10-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-10-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-4-11-8(7)3-5-10-6-8/h1-6H2
InChI
BUNNLXPFBBEQTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494384
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494384
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)