ENAH3035E39E
Enamine
N-[4-(4-tert-butylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-chloroacetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(4-(4-(tert-butyl)phenyl)thiazol-2-yl)-2-chloroacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17ClN2OS.ClH/c1-15(2,3)11-6-4-10(5-7-11)12-9-20-14(17-12)18-13(19)8-16;/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,17,18,19);1H
InChI
WTJYVQSVXUQSHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494382
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)