ENAH3035E36C
Enamine
[5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6494158-100MG
CHF 448.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6494158-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
(5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H11IO2/c7-2-6-1-5(3-8)4-9-6/h5-6,8H,1-4H2
InChI
MDYCYZOFWQOLMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)