Documenti fondamentali
ENAH3035E358
Enamine
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Scegli un formato
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 82.70
500 MG
CHF 103.50
1 G
CHF 120.40
2.5 G
CHF 223.10
5 G
CHF 393.40
10 G
CHF 735.30
SKU del venditore: EN300-6494055-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 82.70
500 MG
CHF 103.50
1 G
CHF 120.40
2.5 G
CHF 223.10
5 G
CHF 393.40
10 G
CHF 735.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.93
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6494055-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H6BrN3.BrH/c1-8-3(5)2-4(6)7-8;/h2H,1H3,(H2,6,7);1H
InChI
OADNUDXYTQYWJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)