Documenti fondamentali
ENAH3035E30E
Enamine
4-(dimethylamino)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-(dimethylamino)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-11(2)8(7(9)12)3-5-10-6-4-8;;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);2*1H
InChI
YINLUNLOGZSSLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493742
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493742
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)