Documenti fondamentali
ENAH3035E2E3
Enamine
2-azaspiro[4.4]nonane-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.68
Numero MDL:
Iupac Name
2-azaspiro[4.4]nonane-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8(12)7-5-10-6-9(7)3-1-2-4-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI
FBTISZXENWYTKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492260
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492260
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)