Documenti fondamentali
ENAH3035E2C0
Enamine
2-{[5-(phenoxymethyl)furan-2-yl]formamido}butanedioic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.3
Numero MDL:
Iupac Name
N-[5-(phenoxymethyl)-2-furoyl]aspartic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO7/c18-14(19)8-12(16(21)22)17-15(20)13-7-6-11(24-13)9-23-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12H,8-9H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI
XNSVJBQPLKWPPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)