Documenti fondamentali
ENAH3035E223
Enamine
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-4-6-7-9(11)8(3)10(12)13-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI
FOHQSBOCWOGKPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)