Documenti fondamentali
ENAH3035E1A0
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]prop-2-en-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-((dimethylamino)methyl)prop-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(5-8)4-7(2)3/h8H,1,4-5H2,2-3H3
InChI
AYZZZPTUEAUBPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492688
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)