Documenti fondamentali
ENAH3035DEBA
Enamine
2-[(piperidine-1-carbonyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
Punto di fusione
137-138
Iupac Name
2-[(1-piperidinylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c16-12(17)10-6-2-3-7-11(10)14-13(18)15-8-4-1-5-9-15/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2,(H,14,18)(H,16,17)
InChI
LAOQHTNEOFCCIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490164
Melting Point
137-138
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490164