Key Documents
ENAH3035DEA7
Enamine
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.62
Numero MDL:
Punto di fusione
201-202
Iupac Name
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI
OMRZOXCMZJOMCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490060
Melting Point
201-202
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490060