Documenti fondamentali
ENAH3035D8B5
Enamine
N1-(naphthalen-1-yl)propane-1,3-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
SKU del venditore: EN300-4223205-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4223205-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-(1-naphthyl)-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13/h1-3,5-8,15H,4,9-10,14H2
InChI
NETWUUKWXREPEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)